Learn More
1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695785
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
175278-00-9
C7H4F3IO
288.01
MFCD00042410
GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
2777292
1-Iod-2-(Trifluormethoxy)benzol
FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
175278-00-9
C7H4F3IO
288.01
MFCD00042410
GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
2777292
1-Iod-2-(Trifluormethoxy)benzol
FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.506g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel IC6H4OCF3
Menge 50 g
Formelmasse 288
Reinheit (%) 97%