Learn More
1-Iodbutan, 98 %, stabilisiert, Acros Organics™
38.07 € - 130.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 542-69-8
Summenformel C4H9I
Molare Masse (g/mol) 184.02
MDL-Nummer MFCD00001098
InChI-Schlüssel KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
PubChem-CID 10962
IUPAC-Name 1-Iodobutan
SMILES CCCCI
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10459470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
173431000
100mL Glasflasche
38.07 €
100 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10154190
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
173435000
500mL Glasflasche
130.00 €
500 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
542-69-8
184.02
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
10962
CCCCI
C4H9I
MFCD00001098
butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
1-Iodobutan
Spezifikation
1-Iodobutane
33°C
Glasflasche
1.61
130.0°C to 131.0°C
-103.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
CH3(CH2)3I
01, 123
butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
1-Iodobutan
10962
Flüssig
1.6100g/mL
Authentic
1.4975 to 1.4995
copper
Farblos nach Gelb oder Pink
100mL
7440-50-8
100.0
C4H9I
MFCD00001098
15, 1576
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CCCCI
184.02
184.02
98%
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-Iodobutane, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.