Learn More
1-Iodhexadecan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309226
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309226 250 g 250 Gramm
15423067 25 g 25 Gramm
11399216 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12977.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 544-77-4 | C16H33I | 352.344 g/mol
1-Iodohexadecane, is used as an ionic liquid for electrochemical applications. It is also used in detection methods as primer and probe design instrumentation applications guide in qPCR Technic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iodhexadecan, wird als ionische Flüssigkeit für elektrochemische Anwendungen verwendet. Es wird auch in Nachweismethoden als Leitfaden für die Instrumentierung von Primer- und Sondendesign in qPCR Technic verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Lagerung bei einer Temperatur von 15 - 30° C. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-77-4
Summenformel C16H33I
Molekulargewicht (g/mol) 352.344
MDL-Nummer MFCD00001089
InChI-Schlüssel KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl iodide, hexadecyl iodide, hexadecane, 1-iodo, hexadecane, iodo, unii-jo95x48m8o, 1-iodo-hexadecan, iodohexadecane, cetyljodid, 1-iodo-hexadecane, n-hexadecyl iodide
PubChem CID 11007
IUPAC-Name 1-Idohexadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodohexadecane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt 21°C to 23°C
Dichte 1.121
Siedepunkt 206°C to 207°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3(CH2)15I
Brechungsindex 1.482
Menge 250 g
Beilstein 1748533
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 352.34
Reinheit (%) 98%