Learn More
1-Iodoctan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026286
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
629-27-6
C8H17I
240.128
MFCD00001105
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
12380
1-Iodooctan
CCCCCCCCI
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
629-27-6
C8H17I
240.128
MFCD00001105
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
12380
1-Iodooctan
CCCCCCCCI
Alkylation of [2,2?-([2,2?-bipyridine]-6,6?-diyl)bis[phenolato]-N,N?,O,O?]nickel(II)was performed using the catalytic reduction of 1-iodooctane. Primary alkyl iodide 1-iodooctane reacts with lithium aluminum deuteride (LAD) in a 1:0.2 ratio to form 1-deuteriooctane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Alkylierung von [2,2′-([2,2′ -Bipyridin]-6,6′-diyl)bis[phenolato]-N,N′,O,O′]nickel(II) wurde mit der katalytischen Reduktion von 1-Iodoctan durchgeführt. Primäres Alkyliodid-1-iodoctan reagiert mit Lithiumaluminiumdeuterid (LAD) in einem Verhältnis von 1:0.2 zu 1-Deuterioctan.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Licht und Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Iodooctane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -46°C
Dichte 1.325
Siedepunkt 225°C to 226°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Strukturformel CH3(CH2)7I
Brechungsindex 1.4878
Menge 25 g
Beilstein 1697479
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240.13
Reinheit (%) ≥98%