Learn More
1-Iodoctan, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258874
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
629-27-6
C8H17I
240.13
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
12380
1-iodoctan
CCCCCCCCI
629-27-6
C8H17I
240.13
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
12380
1-iodoctan
CCCCCCCCI
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Iodooctane
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46°C to 45°C
Farbe Farblos nach bernsteinfarben
Dichte 1.3300g/mL
Siedepunkt 225.0°C to 226.0°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7I
Brechungsindex 1.4878
Menge 100 g
Beilstein 01,16
Relative Dichte 1.33
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator copper
Formelmasse 240.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodooctane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.