Learn More
1-Iodoctan, 98 %, stabilisiert, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 412461000
Weitere Details : CAS : 629-27-6 Netto-Gewicht : 0.15000kg
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
629-27-6 | |
240.13 | |
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane | |
1-iodoctan |
C8H17I | |
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N | |
12380 | |
CCCCCCCCI |
Spezifikation
1-Iodooctane | |
87°C | |
Glasflasche | |
1.33 | |
225.0°C to 226.0°C | |
-46°C to 45°C | |
Stabilized | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)7I | |
n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane | |
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N | |
1-iodoctan | |
12380 | |
Flüssig |
1.3300g/mL | |
Authentic | |
1.4878 | |
copper | |
Farblos nach bernsteinfarben | |
100g | |
629-27-6 | |
100.0 | |
C8H17I | |
01,16 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
CCCCCCCCI | |
240.13 | |
240.13 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Iodooctane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.