missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Iodpentan, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-149118
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
628-17-1
C5H11I
198.05
MFCD00001100
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
n-amyl iodide, amyl iodide, pentyl iodide, n-pentyl iodide, pentane, 1-iodo, 1-pentyl iodide, 1-jodpentan, 1-jodpentan czech, iodopentane, pentyliodide
12335
1-Iodopentan
CCCCCI
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
628-17-1
C5H11I
198.05
MFCD00001100
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
n-amyl iodide, amyl iodide, pentyl iodide, n-pentyl iodide, pentane, 1-iodo, 1-pentyl iodide, 1-jodpentan, 1-jodpentan czech, iodopentane, pentyliodide
12335
1-Iodopentan
CCCCCI

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Iodopentane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5100g/mL
Siedepunkt 155.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4I
Brechungsindex 1.4940 to 1.4960
Menge 100 g
Beilstein 01, 133
Relative Dichte 1.51
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator copper
Formelmasse 198.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodopentane, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'