Learn More
1-Iodpentan, 97 %, stabilisiert, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 412475000
Weitere Details : CAS : 628-17-1 Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13428558
  • 155.40 € / 500 Gramm
Verfügbar ab
12-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
628-17-1
198.05
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
12335
CCCCCI
C5H11I
MFCD00001100
n-amyl iodide, amyl iodide, pentyl iodide, n-pentyl iodide, pentane, 1-iodo, 1-pentyl iodide, 1-jodpentan, 1-jodpentan czech, iodopentane, pentyliodide
1-Iodopentan
Spezifikation
1-Iodopentane
43°C
Glasflasche
1.51
155.0°C to 157.0°C
500g
628-17-1
100.0
C5H11I
MFCD00001100
n-amyl iodide, amyl iodide, pentyl iodide, n-pentyl iodide, pentane, 1-iodo, 1-pentyl iodide, 1-jodpentan, 1-jodpentan czech, iodopentane, pentyliodide
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
1-Iodopentan
12335
Flüssig
1.5100g/mL
Authentic
1.4940 to 1.4960
copper
Farblos bis hellgelb
97%
96.0
96% min. (GC)
CH3(CH2)4I
01, 133
Solubility in water: insoluble
CCCCCI
198.05
198.05
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-Iodopentane, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation