Learn More
1-Iodpropan-1,1-d2, CDN
Artikelnummer. 30320736
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320736 0.25 g 0.25 Gramm
30310492 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320736 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND00360.25G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodopropane-1,1-D2
CAS 25493-14-5
Summenformel C3 D2 H5 I
Menge 0.25 g
Synonym Propane-1,1-d2, 1-iodo- (6 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Iodopropane-d2, 1-Iodopropane-1,1-d2, 1-Iodopropane-1,1-D2, [1,1-2H2]Propyl iodide
InChI-Formel InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D2
SMILES [2 H]C([2 H])(I)CC
IUPAC-Name 1,1-Dideuterio-1-iodpropan
Molekulargewicht (g/mol) 172.0045
Formelmasse 171.9718 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity