Learn More
1-Isopropylpiperazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593224
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
4318-42-7
C7H16N2
128.22
MFCD00167971
WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
1-isopropylpiperazine, n-isopropylpiperazine, 1-propan-2-yl piperazine, piperazine, 1-isopropyl, isopropyl piperazine, 1-isopropyl-piperazine, 1-1-methylethyl piperazine, n-isopropyl piperazine, 1-isopropyl piperazine, piperazine, 1-1-methylethyl
78013
1-Propan-2-ylpiperazin
CC(C)N1CCNCC1
4318-42-7
C7H16N2
128.22
MFCD00167971
WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
1-isopropylpiperazine, n-isopropylpiperazine, 1-propan-2-yl piperazine, piperazine, 1-isopropyl, isopropyl piperazine, 1-isopropyl-piperazine, 1-1-methylethyl piperazine, n-isopropyl piperazine, 1-isopropyl piperazine, piperazine, 1-1-methylethyl
78013
1-Propan-2-ylpiperazin
CC(C)N1CCNCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Isopropylpiperazine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.8960g/mL
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.472
Menge 1 g
Relative Dichte 0.896
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Isopropylpiperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.