missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Keto Ketorolac, TRC

Artikelnummer. 30135729
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135729 25 mg 25 Milligramm
18002340 100 mg 100 Milligramm
18012010 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK19530025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 113502-52-6
Summenformel C14 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 225.24
Synonym Ketorolac Trometamol Imp. B (EP), 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one, Ketorolac 1-Keto Analog
IUPAC-Name 5-benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc3C(=O)CCn23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Formelmasse 225.079
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.