Learn More
1-Methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzene |
| CAS | 174460-88-9 |
| Summenformel | C10H14O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCC1=CC=CC=C1OC |
| IUPAC-Name | 1-Methoxy-2-(2-methoxyethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.22 |
| Formelmasse | 166.1 |