Learn More
1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene |
| CAS | 20469-61-8 |
| Summenformel | C10 H14 O |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)11-4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(C)cc(C)c1C |
| IUPAC-Name | 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.22 |
| Formelmasse | 150.1045 |