Learn More
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339196
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11339196 25 g 25 Gramm
11349196 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11339196
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20351.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3587-64-2 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3587-64-2
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD03701584
InChI-Schlüssel MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
PubChem CID 77137
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-Methylpropan-2-ol
SMILES COCC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Dichte 0.892
Siedepunkt 115°C to 116°C
Flammpunkt 27°C (80°F)
Brechungsindex 1.4044
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol