Learn More
1-Methoxypropan-2-amin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methoxypropan-2-amine Hydrochloride |
| CAS | 677743-83-8 |
| Summenformel | C4 H11 N O . Cl H |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Propanamine, 1-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanamine, 1-methoxy-, hydrochloride (9CI), (2-Methoxy-1-methylethyl)amine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11NO.ClH/c1-4(5)3-6-2;/h4H,3,5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COCC(C)N |
| IUPAC-Name | 1-Methoxypropan-2-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.597 |
| Formelmasse | 125.0607 |