Learn More
1-Methyl-1-Cyclopenten 96 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10306580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10306580 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10316580 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306580 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126700050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-89-0
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.15
MDL-Nummer MFCD00001397
InChI-Schlüssel ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC-Name 1-Methylcyclopenten
SMILES CC1=CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1-cyclopentene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7800g/mL
Siedepunkt 72°C (754.0 mmHg)
Flammpunkt -17°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H7CH3
Brechungsindex 1.4310 to 1.433
Menge 5 mL
Beilstein 05, 64
Relative Dichte 0.78
Formelmasse 82.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1-cyclopentene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.