Learn More
1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| CAS | 49607-51-4 |
| Summenformel | C3 H6 N4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine, 1-methyl- (9CI, ACI), 1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amine (ACI), 1-Methyl-1,2,4-triazol-3-amine, 1-Methyl-3-amino-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1H-1,2,4-triazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6N4/c1-7-2-5-3(4)6-7/h2H,1H3,(H2,4,6) |
| SMILES | Cn1cnc(N)n1 |
| IUPAC-Name | 1-Methyl-1,2,4-triazol-3-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.106 |
| Formelmasse | 98.0592 |