Learn More
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586605
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
53484-17-6
C9H8N2O2
176.175
MFCD06809665
KAJLCBKTWRUQOI-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methylbenzimidazol-5-carboxylic acid, 1-methylbenzimidazole-5-carboxylicacid
4913063
1-Methylbenzimidazol-5-Carbonsäure
CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
53484-17-6
C9H8N2O2
176.175
MFCD06809665
KAJLCBKTWRUQOI-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methylbenzimidazol-5-carboxylic acid, 1-methylbenzimidazole-5-carboxylicacid
4913063
1-Methylbenzimidazol-5-Carbonsäure
CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%