Learn More
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30482145
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482145 50 mg 50 Milligramm
30469412 10 mg 10 Milligramm
30468992 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32256350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118054-54-9
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
IUPAC-Name 2-(1-methylimidazol-2-yl)acetic acid
SMILES Cn1ccnc1CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-acetic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O2/c1-8-3-2-7-5(8)4-6(9)10/h2-3H,4H2,1H3,(H,9,10)
Formelmasse 140.0586