Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-4-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695849
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
111124-90-4
C4H7N3O2S
161.18
MFCD02091382
QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
2736885
1-Methylimidazol-4-Sulfonamid
CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
111124-90-4
C4H7N3O2S
161.18
MFCD02091382
QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
2736885
1-Methylimidazol-4-Sulfonamid
CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl
Formelmasse 161.18
Reinheit (%) 97%