Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-5-carbonylchlorid Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695256
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
343569-06-2
C5H6Cl2N2O
181.02
MFCD03659705
IRADJQMSOFSMNS-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methylimidazole-5-carbonyl chloride hcl, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methyl-4-imidazolecarbonyl chloride hydrochloride, 5-chlorocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole hydrochloride, 1h-imidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
2776553
Cl.CN1C=NC=C1C(Cl)=O
343569-06-2
C5H6Cl2N2O
181.02
MFCD03659705
IRADJQMSOFSMNS-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methylimidazole-5-carbonyl chloride hcl, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methyl-4-imidazolecarbonyl chloride hydrochloride, 5-chlorocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole hydrochloride, 1h-imidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
2776553
Cl.CN1C=NC=C1C(Cl)=O
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1-Methyl-1H-imidazol-5-carbonylchlorid-hydrochlorid
Formelmasse 181.02
Reinheit (%) Tech.
Güte Eigenschaften