Learn More
1-Methyl-1H-indol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327594 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10327594 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10103674 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10412834 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327594 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45803CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-36-8
Summenformel C9H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 229.678
MDL-Nummer MFCD08690260
InChI-Schlüssel HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl
PubChem CID 18525782
IUPAC-Name 1-Methylindol-4-Sulfonylchlorid
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 229.69
Reinheit (%) 97%