Learn More
1-Methyl-1H-indol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 175.19 |
Reinheit (%) | 95% |