Learn More
1-Methyl-1H-indol-6-carbonsäure, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-3484809
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
202745-73-1
C10H9NO2
175.187
MFCD08690250
DJQOGNYSBOIJKE-UHFFFAOYSA-N
19819261
1-Methylindol-6-Carbonsäure
CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
202745-73-1
C10H9NO2
175.187
MFCD08690250
DJQOGNYSBOIJKE-UHFFFAOYSA-N
19819261
1-Methylindol-6-Carbonsäure
CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-6-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-6-indolecarboxylic acid, 6-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1-methyl-ih-indole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-6-carboxylicacid, 1-methyl
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%