Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 97.12 |
Reinheit (%) | 97% |