Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541112
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
27258-33-9
C5H6N2O
110.12
MFCD03419801
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
7019414
2-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd
CN1N=CC=C1C=O
27258-33-9
C5H6N2O
110.12
MFCD03419801
RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
7019414
2-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd
CN1N=CC=C1C=O
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 97%