Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046537
16.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
930-36-9
C4H6N2
82.106
MFCD00144943
UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
70255
CHEBI:59025
1-Methylpyrazol
CN1C=CC=N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
930-36-9
C4H6N2
82.106
MFCD00144943
UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
70255
CHEBI:59025
1-Methylpyrazol
CN1C=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole
Siedepunkt 127°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Pungent
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105207
Formelmasse 82.11
Reinheit (%) ≥97%