Learn More
1-Methyl-2-piperidinecarboxaldehyde (>80%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-2-piperidinecarboxaldehyde |
| CAS | 41467-01-0 |
| Summenformel | C7H13NO |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1C=O |
| IUPAC-Name | 1-methylpiperidine-2-carbaldehyde |
| Molekulargewicht (g/mol) | 127.18 |
| Formelmasse | 127.0997 |