Learn More
(1-Methyl-2-piperidnyl)Methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612025
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10612025 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10696483 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10450584 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612025 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01154CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 5298-72-6
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD05022432
InChI-Schlüssel PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2794677
SMILES CN1CCCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-2-piperidinyl)methanamine
Dichte 0.9102g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methylpiperidin-2-yl methanamine, 1-methyl-2-piperidinyl methanamine, 2-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-2-yl methanamine, c-1-methyl-piperidin-2-yl-methylamine, 1-methyl-2-piperidnyl methanamine, 1-methyl-2-piperidyl methylamine, pubchem8033, 1-methyl-2-aminomethylpiperidine, 2-piperidinemethanamine,1-methyl
IUPAC-Name 1-(1-methylpiperidin-2-yl)methanamine
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%