Learn More
1-Methyl-2-pyridone, TRC
Artikelnummer. 30480233
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480233 500 mg 500 Milligramm
30464559 100 mg 100 Milligramm
30475333 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM156471500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-85-9
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.12
Synonym 1-Methyl-2(1H)-pyridinone, 1-Methyl-1,2-dihydro-2-pyridinone, 1-Methyl-1H-pyridin-2-one, 1-Methyl-2(1H)-pyridone, 1-Methyl-2-oxopyridine, 1-Methyl-2-pyridinone, 1-Methylpyridin-1-ium-2-olate, N-Methyl-2-pyridone, NSC 9383
IUPAC-Name 1-methylpyridin-2-one
SMILES CN1C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyridone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Formelmasse 109.0528