Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, Bio-Gütegrad, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781745
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 4 L
Verpackung:
Unter Argon
872-50-4
C5H9NO
99.13
MFCD00003193
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-Methylpyrrolidin-2-on
CN1CCCC1=O
872-50-4
C5H9NO
99.13
MFCD00003193
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-Methylpyrrolidin-2-on
CN1CCCC1=O
Eignet sich für biotechnologische Anwendungen. Nützlich für Spektrophotometrie, Chromatographie und ICP-MS-Nachweis. Auch zur chemischen Funktionalisierung von Graphenbögen durch solvothermische Reduktion von Graphenoxid.
Suitable for Biotech applications.1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Geeignet für biotechnologische Anwendungen
  • Nützlich für Spektrophotometrie, Chromatographie und ICP-MS-Nachweis
  • Dient zur chemischen Funktionalisierung von Graphenbögen durch solvothermische Reduktion von Graphenoxid.
  • Aufgrund seiner breiten Löslichkeit und geringen Flüchtigkeit auch für unterschiedliche pharmazeutische Industrianwendungen nützlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos
Dichte 1.033 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 204°C
Menge 1 L
Flammpunkt 86°C (187°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch Amine-like
Verpackung Unter Argon
Physikalische Form Flüssig, verpackt unter Argon
Brechungsindex 1.4705
Beilstein 106420
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Güte Biochemie