Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, HPLC-Gütegrad, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3256802
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
872-50-4
C5H9NO
99.13
MFCD00003193
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-Methylpyrrolidin-2-on
CN1CCCC1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
872-50-4
C5H9NO
99.13
MFCD00003193
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-Methylpyrrolidin-2-on
CN1CCCC1=O
CAS-Nummer-872-50-4, 4 x 1 l, farblose Flüssigkeit, 106420, 204 °C, 1.033, 212-828-1, 86 °C (187 °F), 99.13, HPLC, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352+P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, 270 °C (518 °F)
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt °C to 24°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.033 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 204°C
Menge 1 L
Flammpunkt 86°C (187°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch Amine-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4705
Dampfdruck 0.29 hPa at 20°C
Beilstein 106420
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Güte HPLC