Learn More
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)indol, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15418117
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)indole
CAS 157427-46-8
Summenformel C21H35NSn
MDL-Nummer MFCD09265483
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Synonym 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-indole, n-methylindole-2-tributylstannane, 1-methyl-2-tributylstannyl indole, n-methylndole-2-trbutylstannane, n-methyl-2-tributylstannyl indole, n-methyl-2-tri-n-butylstannylindole, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl indole
InChI-Schlüssel QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC2=CC=CC=C2N1C
IUPAC-Name Tributyl-(1-Methylindol-2-yl)Stannan
Molekulargewicht (g/mol) 420.228
PubChem CID 10047737
Formelmasse 420.21
Reinheit (%) 96%