missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]guanidin-Dihydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 17992876
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17992876 25 mg 25 Milligramm
17961306 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17992876 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0020.060025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-Methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]guanidin-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidine Dihydrochloride
CAS 59660-24-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidine Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H17 N5 S . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Cimetidine Hydrochloride Imp. D (EP), Cimetidine Imp. D (EP), 1-Methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]guanidine Dihydrochloride, Cimetidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, SKF-92408A2, Ph Eur Cimetidine Impurity D, Cimetidine Hydrochloride Impurity D, Cimetidine Impurity D as Dihydrochloride, Cimetidine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C9H17N5S.2ClH/c1-7-8(14-6-13-7)5-15-4-3-12-9(10)11-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H3,10,11,12);2*1H
SMILES Cl.Cl.CNC(=N)NCCSCc1nc[nH]c1C
IUPAC-Name 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidin-Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 300.25
Menge 25 mg
Formelmasse 299.0738 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.