Learn More
1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029670
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
244193-52-0
C12H23BF4N2
282.13
MFCD03095434
GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate, 3-methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, omimbf4, dsstox_cid_27919, dsstox_rid_82672, dsstox_gsid_47943, 3-methyl-1-octylimidazoliumtetrafluoroborate, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate hplc
11460221
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
244193-52-0
C12H23BF4N2
282.13
MFCD03095434
GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate, 3-methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, omimbf4, dsstox_cid_27919, dsstox_rid_82672, dsstox_gsid_47943, 3-methyl-1-octylimidazoliumtetrafluoroborate, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate hplc
11460221
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate
Dichte 1.12
Menge 5 g
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Tetrafluorborat
Formelmasse 282.13
Reinheit (%) 99%