Learn More
(1 -Methyl-3-Phenyl-1H-Pyrazol-5-yl)Methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 1-(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamin |
Formelmasse | 187.24 |
Reinheit (%) | 97% |