Learn More
1-Methyl-3-piperidinemethanol, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4259032
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
7583-53-1
C7H15NO
129.2
UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
97998
(1-methylpiperidin-3-yl)methanol
CN1CCCC(C1)CO
7583-53-1
C7H15NO
129.2
UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
97998
(1-methylpiperidin-3-yl)methanol
CN1CCCC(C1)CO
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-piperidinemethanol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 140.0°C to 145.0°C
Flammpunkt 94°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4772 to 1.4792
Menge 50 g
Beilstein 21,II,8
Relative Dichte 1.01
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-piperidinemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.