missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-3-pyrrolidinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3779191
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13220-33-2
C5H11NO
101.15
MFCD00003176
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, n-methyl-3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, n-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, pubchem14117, l-methyl-3-pyrrolidinol, 1-methyl-pyrrolidin-3ol
93074
1-Methylpyrrolidin-3-ol
CN1CCC(C1)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13220-33-2
C5H11NO
101.15
MFCD00003176
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, n-methyl-3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, n-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, pubchem14117, l-methyl-3-pyrrolidinol, 1-methyl-pyrrolidin-3ol
93074
1-Methylpyrrolidin-3-ol
CN1CCC(C1)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-pyrrolidinol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9210g/mL
Siedepunkt 50.0°C to 52.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 71°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 21, II, 3
Relative Dichte 0.921
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-Pyrrolidinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'