Learn More
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Artikelnummer. 30474167
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474167 25 mg 25 Milligramm
30483331 50 mg 50 Milligramm
30478033 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33770325MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122431-37-2
Summenformel C5H5N2OF3
Molekulargewicht (g/mol) 166.1
Synonym Pyroxasulfone Impurity 11
IUPAC-Name 2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-ol
SMILES Cn1nc(cc1O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H5F3N2O/c1-10-4(11)2-3(9-10)5(6,7)8/h2,11H,1H3
Formelmasse 166.0354