Learn More
1-Methyl-4-hydroxypiperidin-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-4-hydroxypiperidine-d4 |
| CAS | 1189499-82-8 |
| Summenformel | C6H9D4NO |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC(O)CC([2H])([2H])N1C |
| IUPAC-Name | 2,2,6,6-Tetradeuterio-1-methylpiperidin-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.2 |
| Formelmasse | 119.1248 |