Learn More
1-Methyl-4-Iod-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736933
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
39806-90-1
MFCD05663860
RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-methyl, 1-methyl-4-iodopyrazole, zlchem 32, pubchem24346, acmc-1ctkh, n-methyl-4-iodopyrazole, 1-methyl-4-iodo pyrazole, 4-iodo-1-methyl-pyrazole
2734773
4-iodo-1-methylpyrazole
CN1C=C(C=N1)I
39806-90-1
MFCD05663860
RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
4-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-methyl, 1-methyl-4-iodopyrazole, zlchem 32, pubchem24346, acmc-1ctkh, n-methyl-4-iodopyrazole, 1-methyl-4-iodo pyrazole, 4-iodo-1-methyl-pyrazole
2734773
4-iodo-1-methylpyrazole
CN1C=C(C=N1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61°C to 67°C
Farbe White
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C4H5IN2
Menge 250 mg
Molekulargewicht (g/mol) 208.002
Formelmasse 208
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystals or Crystalline Needles
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.