Learn More
1-Methyl-4-piperidinemethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11966401 5 g Glasflasche 5 Gramm
11956401 1 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440480050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20691-89-8 | C7H15NO | 129.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20691-89-8
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.2
InChI-Schlüssel KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 271971
IUPAC-Name (1-Methylpiperidin-4-yl)methanol
SMILES CN1CCC(CC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-piperidinemethanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 31.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-4-piperidinemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.