Learn More
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazol, TRC
Artikelnummer. 30480213
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480213 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480213 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3313251G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole
CAS 446285-73-0
Summenformel C16 H32 N2 Sn
Menge 1 g
Synonym (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)tributyltin, 1-Methyl-4-(tributylstannanyl)-1H-imidazole, 1-Methyl-4-(tributylstannyl)-1H-imidazole
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1
IUPAC-Name Tributyl-(1-Methylimidazol-4-yl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 371.149
Formelmasse 372.159