missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazol-2-butansäureethylester, Mikromol™

Artikelnummer. 30460813
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460813 4 x 25 mg -
30051555 25 mg 25 Milligramm
30049788 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460813 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0154.0300254AMP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazol-2-butansäureethylester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 3543-73-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H19 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-Methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, 2-Benzimidazolebutyric acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester (7CI,8CI), 4-[5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methyl-5-amino-1H-benzimidazole-2-butanoate
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N3O2/c1-3-19-14(18)6-4-5-13-16-11-9-10(15)7-8-12(11)17(13)2/h7-9H,3-6,15H2,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCOC(=O)CCCc1nc2cc(N)ccc2n1C
IUPAC-Name Ethyl-4-(5-amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)butanoat
Molekulargewicht (g/mol) 261.32
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 261.1477 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.