Learn More
(1 -Methyl-5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-yl)Methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175582
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
869901-12-2
C11H13N3
187.246
MFCD08271937
QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
18525794
(1-Methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanamin
CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
869901-12-2
C11H13N3
187.246
MFCD08271937
QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
18525794
(1-Methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanamin
CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 95%