Learn More
1-Methyl-5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175612
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
10199-53-8
C11H10N2O2
202.21
MFCD08271933
ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
7537619
1-Methyl-5-phenylpyrazol-3-carbonsäure
CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
10199-53-8
C11H10N2O2
202.21
MFCD08271933
ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
7537619
1-Methyl-5-phenylpyrazol-3-carbonsäure
CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%