Learn More
1-Methyl Adenosine, TRC
Artikelnummer. 30137458
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137458 100 mg 100 Milligramm
30135726 50 mg 50 Milligramm
30008497 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137458 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM285065100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15763-06-1
Summenformel C11H15N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 281.27
Synonym (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-(6-imino-1-methyl-1H-purin-9(6H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol;
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-imino-1-methylpurin-9-yl)oxolane-3,4-diol
SMILES CN1C=NC2=C(C1=N)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl Adenosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N5O4/c1-15-3-14-10-6(9(15)12)13-4-16(10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h3-5,7-8,11-12,17-19H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formelmasse 281.112
Reinheit (%) >95%