Learn More
1-Methyl-Inosine, TRC
Artikelnummer. 30137645
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137645 1 g 1 Gramm
30007343 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3136001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2140-73-0
Summenformel C11H14N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 282.25
Synonym 1-Methylinosine, N1-Methylinosine;
IUPAC-Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1-methylpurin-6-one
SMILES CN1C=NC2=C(C1=O)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-Inosine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N4O5/c1-14-3-13-9-6(10(14)19)12-4-15(9)11-8(18)7(17)5(2-16)20-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formelmasse 282.096
Reinheit (%) >95%