Learn More
1-Methylnicotinamidmethosulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-nicotinamide Methosulphate |
| CAS | 58971-09-8 |
| Summenformel | C7 H9 N2 O . C H3 O4 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','methyl sulfate (1:1), Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','methyl sulfate (9CI), 1-Methyl-nicotinamide methosulphate, 1-Methylnicotinamide methosulfate, N-Methylnicotinamide methosulfate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2O.CH4O4S/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;1-5-6(2,3)4/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N |
| IUPAC-Name | 1-Methylpyridin-1-ium-3-carboxamid;Methylsulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.26 |
| Formelmasse | 248.0467 |