Learn More
(1-Methylethyl)carbaminsäure-d7-Phenylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1-Methylethyl)carbamic Acid-d7 Phenyl Ester |
| CAS | 1329835-22-4 |
| Summenformel | C10 D7 H6 N O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Phenyl N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)carbamate, Isopropyl-d7-carbamic acid phenyl ester, Phenyl N-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]carbamate, Phenyl N-(isopropyl-d7)carbamate, [1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]carbamic acid phenyl ester, Phenyl isopropylcarbamate-D7 (isopropyl-D7) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(2)11-10(12)13-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,2D3,8D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)Oc1ccccc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | Phenyl-N-(1,1,1,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-2-yl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.259 |
| Formelmasse | 186.139 |